Cellules de numération, Thoma
Cellule de numération double, stries claires, clips à ressorts, Thoma, 0,10 mm
N° de catalogue 631-1117
Fournisseur: LABOR OPTIK
Aller à
Product Details & Documents
Pour comptages des thrombocytes et érythrocytes. Grille correspondant à celle de la cellule Neubauer.
- Double séparation: double capacité d'analyse
- Division en stries visibles même lorsque la cellule est remplie
- Clips à ressorts pour un positionnement précis
- Pour capillaires sanguins
- Surface des carrés de la grille: 0,0025 mm²
Spécifications
- Profondeur de chambre:0,10 mm
- Désignation:Cellule de numération double, stries claires, clips à ressorts, Thoma