Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Eau

Flacon Verre, 2,5 L
N° de catalogue ROTHA511.2
Marketsource
   Safer Human and Environmental Health
Fournisseur:   Roth Carl
Eau
N° de catalogue ROTHA511.2
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
   Safer Human and Environmental Health
Numéro CAS:  7732-18-5
Eau

Flacon Verre, 2,5 L

Numéro CAS:  7732-18-5
Prix
SFr. 53.90
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Hydrogen oxide
  • Numéro CAS:7732-18-5
  • Formule:H₂O
  • Numéro MDL:MFCD00011332
  • Poids moléculaire:18.02 g/mol
  • Index Merck:13,10098
  • Point d'ébullition:100 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:0 °C
  • Densité:1 g/cm³ (4 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:231-791-2
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    2,5 L
  • Cat. No.:
    ROTHA511.2
  • Certification environnementale:
    EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and After discussion
  • Environmentally Preferable:
    Safer Human and Environmental Health

Spécifications