Volumetric Flasks, Class A
Volumetric Flasks, Class A
2000 ml, 19/26, 0,60 ± ml
N° de catalogue WITG3.664.200.BL
Fournisseur:   witeg Labortechnik
Volumetric Flasks, Class A
N° de catalogue WITG3.664.200.BL
Fournisseur:  witeg Labortechnik
Volumetric Flasks, Class A
Volumetric Flasks, Class A
2000 ml, 19/26, 0,60 ± ml
Prix
SFr. 178.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3, with or without stopper.
  • DE-M marked according to the German calibration law
  • Inclusive batch certificate
 : Tolerance according to DIN EN ISO 1042
Spécifications
  • RN:
    19/26
  • Capacité:
    2000 ml
  • Seq:
    15
  • Tolérance:
    0,60 ± ml