Pasteur pipettes, disposable, LDPE
Pasteur pipettes, disposable, LDPE
7,3 ml, 300 mm, - ml
N° de catalogue SEMA4208
Fournisseur:   SEMADENI
Pasteur pipettes, disposable, LDPE
N° de catalogue SEMA4208
Fournisseur:  SEMADENI
Pasteur pipettes, disposable, LDPE
Pasteur pipettes, disposable, LDPE
7,3 ml, 300 mm, - ml
Prix
SFr. 80.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
LDPE, disposable, non-sterile.
  • Almost unbreakable transfer pipettes
  • Good chemical resistance and can be used at low temperatures
  • Pipettes are made from one piece: No risk of leakage
  • Dustproof packaged in convenient standard boxes
Spécifications
  • Longueur:
    300 mm
  • Seq:
    04
  • Division échelle:
    - ml
  • Volume d'aspiration:
    7,3 ml