Combined pH electrode, InLab® Flow
Combined pH electrode, InLab® Flow, InLab® Flow, 1 - 11, 0...+80 °C, Verre, Gel DPA, Double jonction céramique, 7×40 mm, S7, Traitement agro-alimentaire, industries papetières et chimiques
N° de catalogue 662-2092
Fournisseur: Mettler - Toledo
Aller à
Product Details & Documents
A glass-body, combination pH electrode with SteadyForce™ and S7 screw head for inline measurements in flow-through cell 611.
- SteadyForce™ reference system: Pressurised (3 bar) electrolyte ensures electrolyte flow even in viscous samples and guarantees highly reproducible results
- Double ceramic junction: Ideal for general applications
- Glass body is highly chemical resistant
Informations de commande: Cable and flow-through cell need to be ordered separately.
Spécifications
- Connexion:S7
- Ø×L:7×40 mm
- Pour:Traitement agro-alimentaire, industries papetières et chimiques
- Type:InLab® Flow
- Désignation:Combined pH electrode, InLab® Flow
- Matière:Verre
- Seq:02
- Membrane:Double jonction céramique
- Électrolyte:Gel DPA
- Température:0...+80 °C
- pH:1 - 11
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationLongueurDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationLongueurDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationLongueurDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationLongueurDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationLongueurDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationLongueurDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationLongueurDisponibilitéPrix