Microspatules
Round spatula end, 150 mm, 2 mm
231-0231
: RSG
En acier inoxydable 18/10, antimagnétique.
- Manche octogonal
- Bonne résistance chimique et thermique
- Disponibles avec des largeurs de lame de 2, 3 en 4 mm
- Désignation:Round spatula end
- Longueur:150 mm
- Largeur de la lame:2 mm