Microspatules
Straight spatula end, 150 mm, 3 mm
N° de catalogue RSGA531.003
Fournisseur: RSG
Aller à
Product Details & Documents
En acier inoxydable 18/10, antimagnétique.
- Manche octogonal
- Bonne résistance chimique et thermique
- Disponibles avec des largeurs de lame de 2, 3 en 4 mm
Spécifications
- Désignation:Straight spatula end
- Longueur:150 mm
- Largeur de la lame:3 mm