Section lifters
150 mm, 50 mm, 15 mm
N° de catalogue 231-0194
Fournisseur: RSG
Aller à
Product Details & Documents
Lame en acier inoxydable avec manche en bois.
- Lame à excellente thermorésistance
- Bonne résistance aux produits chimiques
- Nettoyage simple et rapide
Spécifications
- Longueur:150 mm
- Largeur de la lame:15 mm
- Longueur de lame:50 mm