Section lifters
150 mm, 50 mm, 10 mm
231-0290
: RSG
Lame en acier inoxydable avec manche en bois.
- Lame à excellente thermorésistance
- Bonne résistance aux produits chimiques
- Nettoyage simple et rapide
- Longueur:150 mm
- Largeur de la lame:10 mm
- Longueur de lame:50 mm