Béchers, forme basse
5000 ml, , 210 mm, 180 mm
N° de catalogue RSGA070.005
Fournisseur: RSG
Aller à
Product Details & Documents
En acier inoxydable 18/10.
- Bonne résistance chimique
- Excellente résistance thermique
- Surfaces lisses pour un nettoyage facile et rapide
Bec verseur. Produits corrosifs. Robustes et durables.
Documents
RSGA070.002_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Ø ext.:180 mm
- Capacité:5000 ml
- Hauteur:210 mm
- Cat. No.:RSGA070.005