Béchers, forme basse
500 ml, , 110 mm, 80 mm
N° de catalogue RSGA070.500
Fournisseur: RSG
Aller à
Product Details & Documents
En acier inoxydable 18/10.
- Bonne résistance chimique
- Excellente résistance thermique
- Surfaces lisses pour un nettoyage facile et rapide
Bec verseur. Produits corrosifs. Robustes et durables.
Documents
RSGA070.002_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Ø ext.:80 mm
- Capacité:500 ml
- Hauteur:110 mm
- Seq:03