Doubles micro-spatules
130 mm, 2 mm
231-0460
: RSG
Acier inoxydable 18/10, anti-magnétiques. Spatules polyvalentes avec manche rond, une extrémité plate et une arrondie.
- Design droit
- Très bonne résistance thermique, autoclavables
- Bonne résistance chimique
- Lames très souples
- Longueur:130 mm
- Largeur de la lame:2 mm