Doubles micro-spatules
100 mm, 5 mm
Codice catalogo 231-0466
Nome del fornitore: RSG
Vai a
Product Details & Documents
Acier inoxydable 18/10, anti-magnétiques. Spatules polyvalentes avec manche rond, une extrémité plate et une arrondie.
- Design droit
- Très bonne résistance thermique, autoclavables
- Bonne résistance chimique
- Lames très souples
Documents
RSGA032.150_TDS_EN
Datasheet
Specifiche
- Longueur:100 mm
- Largeur de la lame:5 mm