Doubles micro-spatules
130 mm, 5 mm
N° de catalogue 231-0467
Fournisseur: RSG
Aller à
Product Details & Documents
Acier inoxydable 18/10, anti-magnétiques. Spatules polyvalentes avec manche rond, une extrémité plate et une arrondie.
- Design droit
- Très bonne résistance thermique, autoclavables
- Bonne résistance chimique
- Lames très souples
Documents
RSGA032.150_TDS_EN
Scheda dati
Spécifications
- Longueur:130 mm
- Largeur de la lame:5 mm