Spatulas, micro
Extrémité arrondie, 150 mm, 5 mm
N° de catalogue RSGA087.035
Fournisseur: RSG
Aller à
Product Details & Documents
Stainless steel, 18/10. Micro spatulas with black plastic handle.
Spécifications
- Désignation:Extrémité arrondie
- Longueur:150 mm
- Largeur de la lame:5 mm