Double-spatules, larges
300 mm, 30 mm
N° de catalogue RSGA092.300
Fournisseur: RSG
Aller à
Product Details & Documents
Double spatulas with wide, flat endings. Made of stainless steel.
Documents
RSGA092.500_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Longueur:300 mm
- Largeur de la lame:30 mm