Spatulas, micro
Spatule pour poudre, 150 mm, 4 mm
N° de catalogue RSGA087.374
Fournisseur: RSG
Aller à
Product Details & Documents
Stainless steel, 18/10. Micro spatulas with black plastic handle.
Spécifications
- Désignation:Spatule pour poudre
- Longueur:150 mm
- Largeur de la lame:4 mm