Double-spatules, larges
150 mm, 20 mm
N° de catalogue RSGA092.150
Fournisseur: RSG
Aller à
Product Details & Documents
Double spatulas with wide, flat endings. Made of stainless steel.
Documents
RSGA092.500_TDS_EN
Datasheet
Spécifications
- Longueur:150 mm
- Largeur de la lame:20 mm