Micro-spatules doubles
Micro-spatules doubles
150 mm, 5 mm
N° de catalogue 231-0429
Fournisseur:   RSG
Micro-spatules doubles
N° de catalogue 231-0429
Fournisseur:  RSG
Micro-spatules doubles
Micro-spatules doubles
150 mm, 5 mm
Prix
SFr. 45.70
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 ST
Product Details & Documents
En acier inoxydable. Micro-spatules pour poudre très souples, antimagnétiques.
  • Tige ronde. Deux extrémités de spatule: une arrondie et une plate
  • Forme droite
  • Très bonne résistance thermique, autoclavables
  • Bonne résistance chimique
Documents
Spécifications
  • Longueur:
    150 mm
  • Largeur de la lame:
    5 mm