Microspatules doubles, rigides
150 mm, 3 mm
N° de catalogue RSGA833.150
Fournisseur: RSG
Aller à
Product Details & Documents
Rigid micro double spatulas made of stainless steel.
Documents
Spécifications
- Longueur:150 mm
- Largeur de la lame:3 mm