Microspatules doubles, rigides
210 mm, 5 mm
N° de catalogue RSGA835.210
Fournisseur: RSG
Aller à
Product Details & Documents
Rigid micro double spatulas made of stainless steel.
Documents
Spécifications
- Longueur:210 mm
- Largeur de la lame:5 mm
Rigid micro double spatulas made of stainless steel.