Microspatules doubles, rigides
185 mm, 6 mm
N° de catalogue RSGA836.185
Fournisseur: RSG
Aller à
Product Details & Documents
Rigid micro double spatulas made of stainless steel.
Documents
Spécifications
- Longueur:185 mm
- Largeur de la lame:6 mm