Plateaux pour instruments, rectangulaire
28 mm, 140 mm, 220 mm
RSGA701.222
: RSG
Acier inoxydable, 18/10.
- Surfaces lisses pour un nettoyage facile et rapide
- Bonne résistance chimique
- Très bonne résistance thermique
- Largeur:140 mm
- Hauteur:28 mm
- Longueur:220 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..