Plateaux pour instruments, rectangulaire
30 mm, 180 mm, 260 mm
N° de catalogue RSGA701.226
Fournisseur: RSG
Aller à
Product Details & Documents
Acier inoxydable, 18/10.
- Surfaces lisses pour un nettoyage facile et rapide
- Bonne résistance chimique
- Très bonne résistance thermique
Documents
RSGA701.242_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Largeur:180 mm
- Hauteur:30 mm
- Longueur:260 mm