Plateaux pour instruments, rectangulaire
40 mm, 210 mm, 310 mm
N° de catalogue RSGA701.230
Fournisseur:   RSG
Plateaux pour instruments, rectangulaire
N° de catalogue RSGA701.230
Fournisseur:  RSG
Plateaux pour instruments, rectangulaire
Plateaux pour instruments, rectangulaire
40 mm, 210 mm, 310 mm
Prix
96.20 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Acier inoxydable, 18/10.
  • Surfaces lisses pour un nettoyage facile et rapide
  • Bonne résistance chimique
  • Très bonne résistance thermique
Spécifications
  • Largeur:
    210 mm
  • Hauteur:
    40 mm
  • Longueur:
    310 mm