Plateaux pour instruments, rectangulaire
40 mm, 250 mm, 350 mm
N° de catalogue RSGA701.235
Fournisseur: RSG
Aller à
Product Details & Documents
Acier inoxydable, 18/10.
- Surfaces lisses pour un nettoyage facile et rapide
- Bonne résistance chimique
- Très bonne résistance thermique
Spécifications
- Largeur:250 mm
- Hauteur:40 mm
- Longueur:350 mm