Plateaux pour instruments, rectangulaire
50 mm, 280 mm, 420 mm
RSGA701.242
: RSG
Acier inoxydable, 18/10.
- Surfaces lisses pour un nettoyage facile et rapide
- Bonne résistance chimique
- Très bonne résistance thermique
- Largeur:280 mm
- Hauteur:50 mm
- Longueur:420 mm