Anses d'inoculation, réutilisables
Boucles, longueur de 75 mm, Ø 4,0 mm
N° de catalogue 631-0086
Fournisseur: RSG
Aller à
Product Details & Documents
Ces anses NiCr 8020 sont disponibles dans toute une gamme de tailles et de longueurs avec un diamètre interne de 1,5, 2,5 ou 4 mm. Elles sont résistantes à la chaleur et peuvent être stérilisées à la flamme. Diamètre de fil : 0,6 mm. Porte-anses disponibles séparément.
Documents
RSGA268.001_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Désignation:Boucles, longueur de 75 mm, Ø 4,0 mm
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationLongueurDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationLongueurDisponibilitéPrix