Reference electrodes
Électrode de référence, maintenance réduite, système de référence Silamid®, B 1981 HD, −5...+100 °C, Verre, Referid®, Espace annulaire KPG, 12×120 mm, Raccord de connexion à vis
Katalognr. SCOI285111915
Anbieter: SI Analytics
Direkt zu
Product Details & Documents
These reference electrodes are available with low maintenance plug heads or with fixed cables and free end.
Documents
SI Analytics Process Equipment Catalog VWR Process Equipment Catalog.pdf
Product Literature
Technische Daten
- Connexion:Raccord de connexion à vis
- Ø×L:12×120 mm
- Type:B 1981 HD
- Désignation:Électrode de référence, maintenance réduite, système de référence Silamid®
- Matière:Verre
- Membrane:Espace annulaire KPG
- Électrolyte:Referid®
- Température:−5...+100 °C