Reference electrodes, ScienceLine
Électrode de référence unique, ScienceLine, système de référence Ag/AgCl, B 2820+ Ag/AgCl, 0 - 14, −5...+100 °C, Verre, KCl 3 mol/l, Céramique, 12×120 mm
N° de catalogue SCOI1070044
Fournisseur: SI Analytics
Aller à
Product Details & Documents
Reference electrodes with glass shaft.
Documents
Spécifications
- Ø×L:12×120 mm
- Type:B 2820+ Ag/AgCl
- Désignation:Électrode de référence unique, ScienceLine, système de référence Ag/AgCl
- Matière:Verre
- Membrane:Céramique
- Électrolyte:KCl 3 mol/l
- Température:−5...+100 °C
- pH:0 - 14