Drum pumps
Vide-tourie avec coude de distribution, PP, 200 ml/stroke, 500 mm, 600 mm
N° de catalogue 223-1220
Fournisseur: BURKLE
Aller à
Product Details & Documents
Pompes pour conteneur, en PP, avec tuyau de vidange rigide ou tuyau de vidange en PVC souple avec robinet d'arrêt. Décantation simple et rapide des liquides provenant de fûts, canisters et réservoirs.
- La pompe offre une très bonne résistance aux produits chimiques et est donc également adaptée aux acides de décantation, alcalis et agents nettoyants agressifs
- Débit maximal d'environ 12 L/min
- Réglage progressif de la profondeur d'immersion de la pompe, ce qui permet d'assurer une bonne extraction résiduelle
- Tuyau de vidange en PVC souple d'une longueur de 1,2 m
- Le clapet anti-retour de base de niveau faible assure une bonne évacuation du liquide restant dans le cylindre.
Documents
Spécifications
- Débit:200 ml/stroke
- Désignation:Vide-tourie avec coude de distribution
- Matière:PP
- Seq:06
- Longueur totale:600 mm
- Profondeur d'immersion:500 mm
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 223-1271Bouchon en PVC pour fût: en augmente la stabilité dans le fût et rend le transvasement plus simple et plus sûr. Pour des ouvertures d'un diam. de 40 - 70 mm. Pour le transvasement de liquides non-inflammablesConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 31.90
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 223-1263Adaptateur en PP, fermeture par bonde filetée Tri-Sure, filetage intérieur brut: pour une stabilité dans le fût. Pour le transvasement de liquides non-inflammablesConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 59.70
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 223-1262Adaptateur en PP, fermeture par bonde filetée Mauser 2" avec filetage intérieur brut: pour une bonne stabilité dans le fût. Pour le transvasement de liquides non-inflammablesConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 54.60
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 223-1261Adaptateur R 2" en PP, filetage intérieur fin en acier: pour une bonne stabilité dans le füt. Pour le transvasement de liquides non-inflammablesConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 43.80
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 223-1251Tuyau d'écoulement 1,2 m de long, en PVC, tranparent, avec robinetConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 39.40
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix