Drum pumps
Vide-tourie avec tuyau de distribution et robinet, PP, 300 ml/stroke, 1250 mm, 1340 mm
223-1230
: BURKLE
Pompes pour conteneur, en PP, avec tuyau de vidange rigide ou tuyau de vidange en PVC souple avec robinet d'arrêt. Décantation simple et rapide des liquides provenant de fûts, canisters et réservoirs.
- La pompe offre une très bonne résistance aux produits chimiques et est donc également adaptée aux acides de décantation, alcalis et agents nettoyants agressifs
- Débit maximal d'environ 12 L/min
- Réglage progressif de la profondeur d'immersion de la pompe, ce qui permet d'assurer une bonne extraction résiduelle
- Tuyau de vidange en PVC souple d'une longueur de 1,2 m
- Le clapet anti-retour de base de niveau faible assure une bonne évacuation du liquide restant dans le cylindre.
- Débit:300 ml/stroke
- Désignation:Vide-tourie avec tuyau de distribution et robinet
- Matière:PP
- Seq:10
- Longueur totale:1340 mm
- Profondeur d'immersion:1250 mm
Accessories
- Désignation
- Désignation
- 223-1271Bouchon en PVC pour fût: en augmente la stabilité dans le fût et rend le transvasement plus simple et plus sûr. Pour des ouvertures d'un diam. de 40 - 70 mm. Pour le transvasement de liquides non-inflammables1 * 1 ST - 31.90 SFr.
- Désignation
- 223-1263Adaptateur en PP, fermeture par bonde filetée Tri-Sure, filetage intérieur brut: pour une stabilité dans le fût. Pour le transvasement de liquides non-inflammables1 * 1 ST - 59.70 SFr.
- Désignation
- 223-1262Adaptateur en PP, fermeture par bonde filetée Mauser 2" avec filetage intérieur brut: pour une bonne stabilité dans le fût. Pour le transvasement de liquides non-inflammables1 * 1 ST - 54.60 SFr.
- Désignation
- 223-1261Adaptateur R 2" en PP, filetage intérieur fin en acier: pour une bonne stabilité dans le füt. Pour le transvasement de liquides non-inflammables1 * 1 ST - 43.80 SFr.
- Désignation
- Désignation