Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Cuves d'électroporation

Cuves d'électroporation avec écart de 4 mm, PC, noir, Stérile
  BZYM748040
Marketsource
 :   BIOZYM
Cuves d'électroporation
  BZYM748040
 :  BIOZYM
Marketsource
Cuves d'électroporation

Cuves d'électroporation avec écart de 4 mm, PC, noir, Stérile

 
SFr. 181.39
   
1 * 50 ST
 

Ces cuves d'électroporation stérilisées aux rayons gamma conviennent à tous les modéles d'électroporateurs actuellement sur le marché.

  • Fermeture étanche, mias facile à ouvrir
  • Écart de largeur inférieur à 0,026 mm
  • Cuves et surfaces d'électrodes particulièrementy lisses
 
  • Stérilité:
    Stérile
  • Désignation:
    Cuves d'électroporation avec écart de 4 mm
  • Matière:
    PC
  • Seq:
    05
  • Couleur bouchon:
    noir