Cuvettes à échantillons
Cuvettes à échantillons, 25 mm, 60 mm, 10 ml, 10 mm, Plastique
N° de catalogue 705-0763
Fournisseur: Hach
Aller à
Product Details & Documents
Ces cuvettes à échantillons gammes hautes sont conçues pour des utilisations avec tous les spectrophotomètres.
Conviennent à des applications sur le chlore.
Spécifications
- Ø ext.:25 mm
- Trajet optique:10 mm
- Volume:10 ml
- Matière fenêtre:Plastique
- Désignation:Cuvettes à échantillons
- Hauteur:60 mm
- Seq:71