pH Buffer solutions
Buffer solution, 10,00, incolore, 500 mL
Fournisseur: Hach
Aller à
Product Details & Documents
For calibration of pH meters.
Accuracy: pH is ±0,02 at 25 °C
Certifications: Traceable to NIST.
Attention: Please note that the pH 4 and 10 buffers contain formaldehyde <0,1% and the pH 7 buffer contains formaldehyde 0,1 to 1%.
Documents
Spécifications
Spécifications
- Cdt:500 mL
- Couleur:incolore
- Désignation:Buffer solution
- Valeur pH:10,00
Spécifications
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..