Microtubes à centrifuger
Microtubes à centrifuger
2,0 ml, bleu, With attached cap, Graduated, conical bottom, non sterile, 20000×g, 500 pieces/bag
N° de catalogue BZYM710192
Marketsource
Fournisseur:   BIOZYM
Microtubes à centrifuger
N° de catalogue BZYM710192
Fournisseur:  BIOZYM
Marketsource
Microtubes à centrifuger
2,0 ml, bleu, With attached cap, Graduated, conical bottom, non sterile, 20000×g, 500 pieces/bag
Prix
SFr. 21.07
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 ST
Product Details & Documents
PE, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • DNase-, RNase free
With or without cap.
Documents
Spécifications
  • Emballage:
    500 pieces/bag
  • Type:
    With attached cap
  • Version:
    Graduated, conical bottom, non sterile
  • Capacité:
    2,0 ml
  • Couleur:
    bleu
  • Seq:
    40
  • RCF max.:
    20000×g