Microtubes à centrifuger
1,6 ml, naturel, with attached cap, Graduated, conical bottom, non sterile, low binding, 20000×g, 250 pieces/bag
N° de catalogue BZYM710176
Aller à
Arrêté
Le produit a été arrêté. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
Microtube à centrifuger 1,7ml Costar polypropylène Low Binding bouchon clippant non-stérile 1 * 250 Pce N° de catalogue525-0008
Le produit 525-0008 est similaire à BZYM710176, mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.
Product Details & Documents
PE, translucent.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
- DNase-, RNase free
With or without cap.
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Emballage:250 pieces/bag
- Type:with attached cap
- Version:Graduated, conical bottom, non sterile, low binding
- Capacité:1,6 ml
- Couleur:naturel
- Seq:36
- RCF max.:20000×g