Microtubes à centrifuger
1,5 ml, naturel, Without cap, graduated, conical bottom, non sterile, 20000×g, 1000 pieces/bag
N° de catalogue BZYM710075
Marketsource
Fournisseur: BIOZYM
Aller à
Product Details & Documents
PE, translucent.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
- DNase-, RNase free
With or without cap.
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Emballage:1000 pieces/bag
- Type:Without cap
- Version:graduated, conical bottom, non sterile
- Capacité:1,5 ml
- Couleur:naturel
- Seq:53
- RCF max.:20000×g
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..