Sample tubes
2,0 ml, Conical bottom, incolore, with side label, PP, screw cap with attachment loop, Stérile
N° de catalogue BZYM710063
Marketsource
Fournisseur: BIOZYM
Aller à
Product Details & Documents
PP, translucent.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
With or without screw caps.
Spécifications
- Stérilité:Stérile
- Type:screw cap with attachment loop
- Capacité:2,0 ml
- Couleur:incolore
- Désignation:with side label
- Matière:PP
- Seq:23
- Fond:Conical bottom
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..