Sample tubes
0,5 ml, Conical bottom, ambré, without side label, PP
N° de catalogue BZYM710002
Marketsource
Fournisseur: BIOZYM
Aller à
Product Details & Documents
PP, translucent.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
With or without screw caps.
Spécifications
- Capacité:0,5 ml
- Couleur:ambré
- Désignation:without side label
- Matière:PP
- Seq:02
- Fond:Conical bottom