NANOCOLOR NanOx Metal réactifs solides pour la mineralisation oxydative d'echantillons de metaux lourds et du phosphore totale dans un four à micro-ondes ou un bloc chauffant UN 3316 Trousse chimique 9 II 0,030 kg ADR/GGVSEB M11 (E) ADR 3.3.1/251: LQ 1 * 1 KIT
N° de catalogue MANA918978
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
Frequently Bought Together