Empty solid phase extraction columns, CHROMABOND®
Empty LV PP columns with PE frits, for 200/500 mg adsorbent weight, 15 ml
MANA732501
Empty and reservoir columns with accessories for solid phase extraction.
- Empty PP and glass columns for individual packing with CHROMABOND® or other adsorbents
- Reservoir columns from PP for application of medium-size samples
- Accessories for SPE columns (filter elements, adapters)
- Capacité:15 ml
- Désignation:Empty LV PP columns with PE frits, for 200/500 mg adsorbent weight
- Seq:12
Accessories
- Désignation
- Désignation
- MANA732020PE frits for LV PP columns 15 ml, for 200/500 mg adsorbent weight1 * 250 ST - SFr. 206.00
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation