Empty solid phase extraction columns, CHROMABOND®
Reservoir columns, PP, with one adapter for 15, 45, 70 ml CHROMABOND® PP columns, 70 ml
MANA730389
Empty and reservoir columns with accessories for solid phase extraction.
- Empty PP and glass columns for individual packing with CHROMABOND® or other adsorbents
- Reservoir columns from PP for application of medium-size samples
- Accessories for SPE columns (filter elements, adapters)
- Capacité:70 ml
- Désignation:Reservoir columns, PP, with one adapter for 15, 45, 70 ml CHROMABOND® PP columns
- Seq:18
- Cat. No.:MANA730389
Accessories
- Désignation
- Désignation
- MANA732020PE frits for LV PP columns 15 ml, for 200/500 mg adsorbent weight1 * 250 ST - SFr. 206.00
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..