Empty solid phase extraction columns, CHROMABOND®
Reservoir columns, PP, with one adapter for 1, 3, 6 ml CHROMABOND® PP columns, 30 ml
N° de catalogue MANA730103
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
Empty solid phase extraction columns, CHROMABOND®
N° de catalogue MANA730103
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
Aller à
Product Details & Documents
Empty and reservoir columns with accessories for solid phase extraction.
- Empty PP and glass columns for individual packing with CHROMABOND® or other adsorbents
- Reservoir columns from PP for application of medium-size samples
- Accessories for SPE columns (filter elements, adapters)
Spécifications
- Capacité:30 ml
- Désignation:Reservoir columns, PP, with one adapter for 1, 3, 6 ml CHROMABOND® PP columns
- Seq:14
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- MANA732019PE frits for LV PP columns 15 ml, for 100 mg adsorbent weightConnexion Pour la disponibilité1 * 250 ST - SFr. 147.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- MANA732020PE frits for LV PP columns 15 ml, for 200/500 mg adsorbent weightConnexion Pour la disponibilité1 * 250 ST - SFr. 206.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- MANA730101Adapters (PP) for PP columns (1, 3 and 6 ml)Connexion Pour la disponibilité1 * 10 ST - SFr. 107.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- MANA730105Adapters (PVDF) for glass columns (3 and 6 ml)Connexion Pour la disponibilité1 * 10 ST - SFr. 223.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- MANA730192Glass fiber frits for glass columns, 6 mlConnexion Pour la disponibilité1 * 250 ST - SFr. 265.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- MANA730566Adapters (PE) for PP columns (30 and 70 ml)Connexion Pour la disponibilité1 * 1 KIT - SFr. 32.40
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- MANA730385Adapters (PE) for PP columns (15, 45 and 70 ml)Connexion Pour la disponibilité1 * 10 ST - SFr. 139.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- MANA730191Glass fiber frits for glass columns, 3 mlConnexion Pour la disponibilité1 * 250 ST - SFr. 218.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix