Filter paper for breweries
MN 620, 110 mm
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
Aller à
Product Details & Documents
Filter papers used in beverage industries. Available in plain and folded form.
Grade MN 620: Used to efficiently decarbonate beer.
Grade MN 321 (nitrogen-free) and 614: Used for malt analysis.
Grade MN 960: Used in beverage industries for filtration of wines, fruit juices.
Spécifications
- N°:MN 620
- Seq:35
- Taille:110 mm
- Cat. No.:MANA541011
- Épaisseur:0,26 mm
- Poids:75 g/m²
- Vitesse de filtration:25 s
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..