Filter paper for breweries
MN 620, 110 mm
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
Aller à
Product Details & Documents
Filter papers used in beverage industries. Available in plain and folded form.
Grade MN 620: Used to efficiently decarbonate beer.
Grade MN 321 (nitrogen-free) and 614: Used for malt analysis.
Grade MN 960: Used in beverage industries for filtration of wines, fruit juices.
Spécifications
- N°:MN 620
- Seq:19
- Taille:110 mm
- Cat. No.:MANA441011
- Épaisseur:0,26 mm
- Poids:75 g/m²
- Vitesse de filtration:25 s
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..