Base materials
Base materials
Tryptone Biochemica, Flacon verre pour solides, 1 kg
N° de catalogue APPCA1553.1000
Fournisseur:   PanReac AppliChem
Base materials
N° de catalogue APPCA1553.1000
Fournisseur:  PanReac AppliChem
Numéro CAS:  
Base materials
Base materials
Tryptone Biochemica, Flacon verre pour solides, 1 kg
Numéro CAS:  
Prix
335.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Components of many microbiological growth media.
  • Store in a dry place
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    1 kg
  • Désignation:
    Tryptone Biochemica