Base materials
Base materials
Tryptone Biochemica, Flacon verre pour solides, 500 g
N° de catalogue APPCA1553.0500
Fournisseur:   PanReac AppliChem
Base materials
N° de catalogue APPCA1553.0500
Fournisseur:  PanReac AppliChem
Numéro CAS:  
Base materials
Base materials
Tryptone Biochemica, Flacon verre pour solides, 500 g
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 189.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 g
Product Details & Documents
Components of many microbiological growth media.
  • Store in a dry place
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    500 g
  • Désignation:
    Tryptone Biochemica