Buffer, PBS (1X, Dulbecco's) powder pack
PBS buffer (1X, Dulbecco's), 100 l, 1 KIT
N° de catalogue A0964.9100
Fournisseur:   PanReac AppliChem
Buffer, PBS (1X, Dulbecco's) powder pack
N° de catalogue A0964.9100
Fournisseur:  PanReac AppliChem
Numéro CAS:  
Buffer, PBS (1X, Dulbecco's) powder pack
Buffer, PBS (1X, Dulbecco's) powder pack
PBS buffer (1X, Dulbecco's), 100 l, 1 KIT
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 140.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Powder mixture to prepare PBS buffer (1X) according to Dulbecco.
Composed of di-sodium hydrogen phosphate anhydrous (1150 mg/l), potassium chloride (200 mg/l), potassium dihydrogen phosphate (200 mg/l) and sodium chloride (8000 mg/l).
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1 KIT
  • Désignation:
    PBS buffer (1X, Dulbecco's), 100 l