D(+)-Saccharose
Glass bottle for solids, 1 kg
N° de catalogue A2211.1000
Fournisseur:   PanReac AppliChem
D(+)-Saccharose
N° de catalogue A2211.1000
Fournisseur:  PanReac AppliChem
Numéro CAS:  57-50-1
D(+)-Saccharose
D(+)-Saccharose
Glass bottle for solids, 1 kg
Numéro CAS:  57-50-1
Prix
108.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymes:  β-ᴅ-Fructofuranosyl-α-ᴅ-glucopyranoside, α-ᴅ-Glucopyranosyl β-ᴅ-fructofuranoside, D(+)-Saccharose, α-ᴅ-Glc-(1→2)-β-ᴅ-Fru, Sucrose
  • Numéro CAS:57-50-1
  • Formule:C₁₂H₂₂O₁₁
  • Numéro MDL:MFCD00006626
  • Poids moléculaire:342.3 g/mol
  • Index Merck:13,08966
  • Point de fusion:169…170 °C
  • Densité:1,29 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-334-9
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    1 kg